4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene, 5-Bromo-2-chloro-1-trifluoromethoxybenzene
PC50436-10G
PC50436-1G
PC50436-5G
PC50436-25G
APOSPC50436-10GEA
575
EUR
APOSPC50436-10G
APOSPC50436-1G
APOSPC50436-5G
APOSPC50436-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formel:
C₇H₃BrClF₃O Molecular Weight: 275,45 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878140 CAS-Nummer: 406232-79-9 |