3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC50438-1G
PC50438-250MG
PC50438-5G
APOSPC50438-1GEA
638
EUR
APOSPC50438-1G
APOSPC50438-250MG
APOSPC50438-5G
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₃Cl₂F₃O Molecular Weight: 230,999 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28787555 CAS-Nummer: 151276-08-3 |