2,4-Dichloro-6-fluorophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50442-1G PC50442-5G
APOSPC50442-1GEA 250 EUR
APOSPC50442-1G APOSPC50442-5G
2,4-Dichloro-6-fluorophenol 97%
2,4-Dichloro-6-fluorophenol
Formel: C₆H₃Cl₂FO
Molecular Weight: 180.992 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12405440
CAS-Nummer: 344-21-8