3-Bromo-2,4,5-trifluoroaniline ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50478-100MG PC50478-1G PC50478-250MG PC50478-5G
APOSPC50478-100MGEA 14.7 EUR
APOSPC50478-100MG APOSPC50478-1G APOSPC50478-250MG APOSPC50478-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluoroaniline ≥98%
3-Bromo-2,4,5-trifluoroaniline
Formel: C₆H₃BrF₃N
Molecular Weight: 225.994 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30530500
CAS-Nummer: 2055841-42-2