2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50533-1G
PC50533-250MG
PC50533-5G
APOSPC50533-1GEA
574
EUR
APOSPC50533-1G
APOSPC50533-250MG
APOSPC50533-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
Formel:
C₉H₇F₃N₂ Molecular Weight: 200.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20227048 CAS-Nummer: 1236061-23-6 |