4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50534-100MG PC50534-1G PC50534-250MG
APOSPC50534-100MGEA 149 EUR
APOSPC50534-100MG APOSPC50534-1G APOSPC50534-250MG
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₃FO₂S
Molecular Weight: 146.14 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD10566738
CAS-Nummer: 32431-72-4