Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50535-1G PC50535-250MG
APOSPC50535-1GEA 865 EUR
APOSPC50535-1G APOSPC50535-250MG
Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate
Formel: C₆H₄BrFO₂S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD10566746
CAS-Nummer: 395664-59-2