5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50536-100MG
PC50536-1G
PC50536-250MG
APOSPC50536-100MGEA
65.4
EUR
APOSPC50536-100MG
APOSPC50536-1G
APOSPC50536-250MG
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid 96%
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₅H₂BrFO₂S Molecular Weight: 225,036 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28975142 CAS-Nummer: 1935274-26-2 |