1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50542-1G PC50542-250MG
APOSPC50542-1GEA 109 EUR
APOSPC50542-1G APOSPC50542-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Formel: C₁₀H₉F₃N₂O
Molecular Weight: 230,186 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22049301
CAS-Nummer: 162748-21-2