1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50543-1G PC50543-250MG
APOSPC50543-1GEA 464 EUR
APOSPC50543-1G APOSPC50543-250MG
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Formel: C₁₀H₉F₃N₂O
Molecular Weight: 230.186 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03787197
CAS-Nummer: 14088-95-0