6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50544-1G PC50544-250MG PC50544-5G
APOSPC50544-1GEA 58 EUR
APOSPC50544-1G APOSPC50544-250MG APOSPC50544-5G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile
Formel: C₇HBrF₃N
Molecular Weight: 235.989 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32264074
CAS-Nummer: 2407339-61-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III