1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50549-1G PC50549-250MG
APOSPC50549-1GEA 632 EUR
APOSPC50549-1G APOSPC50549-250MG
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene 95%
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene
Formel: C₆HBrF₃I
Molecular Weight: 336,876 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD32669845
CAS-Nummer: 2514941-97-8