1,3-Diethynyl-5-fluorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50553-1G
PC50553-250MG
APOSPC50553-1GEA
464
EUR
APOSPC50553-1G
APOSPC50553-250MG
1,3-Diethynyl-5-fluorobenzene 95%
1,3-Diethynyl-5-fluorobenzene
Formel:
C₁₀H₅F Molecular Weight: 144,145 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18071615 CAS-Nummer: 219633-74-6 |