2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50558-1G PC50558-250MG
APOSPC50558-1GEA 609 EUR
APOSPC50558-1G APOSPC50558-250MG
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₄FN
Molecular Weight: 145,133 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD18205104
CAS-Nummer: 1378823-86-9