3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50561-1G PC50561-250MG
APOSPC50561-1GEA 609 EUR
APOSPC50561-1G APOSPC50561-250MG
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₄FN
Molecular Weight: 145,133 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD11618087
CAS-Nummer: 133960-64-2