5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50565-1G PC50565-250MG
APOSPC50565-1GEA 545 EUR
APOSPC50565-1G APOSPC50565-250MG
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₄FN
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD14584650
CAS-Nummer: 1093306-86-5