6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC50634-1G
PC50634-250MG
APOSPC50634-1GEA
522
EUR
APOSPC50634-1G
APOSPC50634-250MG
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Formel:
C₆H₂BrF₃O Molecular Weight: 226.979 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22414729 CAS-Nummer: 1517643-70-7 |