8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC508105-1G PC508105-250MG
APOSPC508105-1GEA 551 EUR
APOSPC508105-1G APOSPC508105-250MG
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formel: C₉H₅BrFNO
Molecular Weight: 242.045 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12192827
CAS-Nummer: 1019016-29-5