8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC508106-1G PC508106-250MG
APOSPC508106-1GEA 241 EUR
APOSPC508106-1G APOSPC508106-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formel: C₁₀H₅BrF₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31745731
CAS-Nummer: 1065092-51-4