6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC508113-1G PC508113-250MG
APOSPC508113-1GEA 241 EUR
APOSPC508113-1G APOSPC508113-250MG
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formel: C₁₀H₅ClF₃NO
Molecular Weight: 247.601 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21607792
CAS-Nummer: 1065092-54-7