8-Chloro-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC508116-1G PC508116-250MG
APOSPC508116-1GEA 241 EUR
APOSPC508116-1G APOSPC508116-250MG
8-Chloro-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Chloro-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formel: C₉H₅ClFNO
Molecular Weight: 197.594 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31745738
CAS-Nummer: 1065092-32-1