4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC508132-1G PC508132-250MG
APOSPC508132-1GEA 281 EUR
APOSPC508132-1G APOSPC508132-250MG
4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Molecular Weight: 266.047 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28010395
CAS-Nummer: 1065093-28-8