8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC508133-1G PC508133-250MG
APOSPC508133-1GEA 281 EUR
APOSPC508133-1G APOSPC508133-250MG
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄BrClF₃N
Molecular Weight: 310,498 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28010390
CAS-Nummer: 1065093-18-6