4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC508140-1G PC508140-250MG
APOSPC508140-1GEA 859 EUR
APOSPC508140-1G APOSPC508140-250MG
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₄Cl₂FN
Molecular Weight: 216.039 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09861350
CAS-Nummer: 773148-80-4