3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-chloro-2-fluorobenzene
PC50950-1G
PC50950-250MG
APOSPC50950-1GEA
719
EUR
APOSPC50950-1G
APOSPC50950-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄Br₂ClF Molecular Weight: 302,366 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31915765 CAS-Nummer: 2092620-40-9 UN: 3261 ADR: 8,III |