2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Fluoro-2,4-dimethoxybenzoic acid
PC50953-1G PC50953-250MG
APOSPC50953-1GEA 574 EUR
APOSPC50953-1G APOSPC50953-250MG
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid 95%
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₉H₉FO₄
Molecular Weight: 200.164 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24498657
CAS-Nummer: 1018451-10-9