N-Succinimidyl pentafluorobenzoate, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
PC50955-25G PC50955-5G
APOSPC50955-25GEA 447 EUR
APOSPC50955-25G APOSPC50955-5G
N-Succinimidyl pentafluorobenzoate, technische Qualität
N-Succinimidyl pentafluorobenzoate
Formel: C₁₁H₄F₅NO₄
Molecular Weight: 309.146 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30532056
CAS-Nummer: 178942-74-0