1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5099-25G PC5099-5G
APOSPC5099-25GEA 459 EUR
APOSPC5099-25G APOSPC5099-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane
Formel: C₆H₅F₉
Molecular Weight: 248,09 g/mol
Siedepunkt: 63 °C
Dichte: 1,428 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07784187
CAS-Nummer: 38436-17-8