2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-5-iodo-α,α,α-trifluorotoluene
PC51000-1G PC51000-25G PC51000-5G
APOSPC51000-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51000-1G APOSPC51000-25G APOSPC51000-5G
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrF₃I
Molecular Weight: 350.902 g/mol
Schmelzpunkt: 78…80 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11855999
CAS-Nummer: 364-11-4