Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-(1-pyrazolyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510001-1G PC510001-5G
APOSPC510001-1GEA 194 EUR
APOSPC510001-1G APOSPC510001-5G
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-(1-pyrazolyl)benzoate
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-(1-pyrazolyl)benzoate
Formel: C₁₁H₁₀FN₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11656805
CAS-Nummer: 1186663-61-5