5-(4-Fluorobenzyl)thiazolidine-2,4-dione
Lieferant: Apollo Scientific
PC510004-5G
PC510004-1G
APOSPC510004-5GEA
1450
EUR
APOSPC510004-5G
APOSPC510004-1G
5-(4-Fluorobenzyl)thiazolidine-2,4-dione
5-(4-Fluorobenzyl)thiazolidine-2,4-dione
Formel:
C₁₀H₈FNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12024822 CAS-Nummer: 291536-42-0 |