4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC510007-1G PC510007-5G
APOSPC510007-1GEA 256 EUR
APOSPC510007-1G APOSPC510007-5G
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₈FN₃·ClH
Molecular Weight: 259.751 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13191588
CAS-Nummer: 1197193-28-4