Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510023-25G
APOSPC510023-25GEA 252 EUR
APOSPC510023-25G
Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Formel: C₉H₇F₂NO₄
Molecular Weight: 231,153 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042826
CAS-Nummer: 1214387-06-0