Ethyl cis-2-(4-Fluorobenzylamino)cyclopentanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510024-1G PC510024-5G
APOSPC510024-1GEA 256 EUR
APOSPC510024-1G APOSPC510024-5G
Ethyl cis-2-(4-Fluorobenzylamino)cyclopentanecarboxylate
Ethyl cis-2-(4-Fluorobenzylamino)cyclopentanecarboxylate
Formel: C₁₅H₂₀FNO₂
Molecular Weight: 265.323 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18651690
CAS-Nummer: 1033755-81-5