1-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC510028-25G PC510028-5G
APOSPC510028-25GEA 1280 EUR
APOSPC510028-25G APOSPC510028-5G
1-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
1-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel: C₁₃H₉FN₂O
Molecular Weight: 228,222 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18651705
CAS-Nummer: 1267968-10-4