1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC510038-1G
PC510038-5G
APOSPC510038-1GEA
337
EUR
APOSPC510038-1G
APOSPC510038-5G
1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
Formel:
C₁₂H₁₃FN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18911747 CAS-Nummer: 1305320-65-3 |