(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC510049-1G PC510049-5G
APOSPC510049-1GEA 397 EUR
APOSPC510049-1G APOSPC510049-5G
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
Formel: C₁₅H₂₀FNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19442783
CAS-Nummer: 1314419-66-3