4-(Methylsulphonamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510055-1G PC510055-5G
APOSPC510055-1GEA 306 EUR
APOSPC510055-1G APOSPC510055-5G
4-(Methylsulphonamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-(Methylsulphonamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₈F₃NO₄S
Molecular Weight: 283,224 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19442791
CAS-Nummer: 1314406-51-3