[5-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC510067-1G
PC510067-5G
APOSPC510067-1GEA
499
EUR
APOSPC510067-1G
APOSPC510067-5G
[5-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[5-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formel:
C₁₂H₉F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410330 CAS-Nummer: 887974-19-8 |