[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)pyridine-5-methanol
PC510069-1G PC510069-5G
APOSPC510069-1GEA 561 EUR
APOSPC510069-1G APOSPC510069-5G
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO
Molecular Weight: 253.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410448
CAS-Nummer: 356058-13-4