6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC510078-1G PC510078-5G
APOSPC510078-1GEA 397 EUR
APOSPC510078-1G APOSPC510078-5G
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₁₃H₈F₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115434
CAS-Nummer: 898405-31-7