1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
Lieferant: Apollo Scientific
PC510079-1G PC510079-5G
APOSPC510079-1GEA 499 EUR
APOSPC510079-1G APOSPC510079-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
Formel: C₁₄H₁₉BrFNO₂
Molecular Weight: 332,209 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410615
CAS-Nummer: 924817-75-4