5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC510081-1G
PC510081-5G
APOSPC510081-1GEA
397
EUR
APOSPC510081-1G
APOSPC510081-5G
5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formel:
C₁₃H₈F₃NO₂ Molecular Weight: 267,203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410236 CAS-Nummer: 887973-92-4 |