[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC510092-1G PC510092-5G
APOSPC510092-1GEA 499 EUR
APOSPC510092-1G APOSPC510092-5G
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO
Molecular Weight: 253.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410446
CAS-Nummer: 220455-42-5