5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC510097-5G
PC510097-1G
APOSPC510097-5GEA
1420
EUR
APOSPC510097-5G
APOSPC510097-1G
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formel:
C₁₄H₇F₆NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410252 CAS-Nummer: 887973-75-3 |