Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510104-1G PC510104-5G
APOSPC510104-1GEA 125 EUR
APOSPC510104-1G APOSPC510104-5G
Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Formel: C₁₀H₁₁FO₃
Molecular Weight: 198.191 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659702
CAS-Nummer: 777-70-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable