Ethyl 2-Fluorothiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-fluorothiazole-4-carboxylate
PC510136-1G PC510136-250MG
APOSPC510136-1GEA 307 EUR
APOSPC510136-1G APOSPC510136-250MG
Ethyl 2-Fluorothiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-Fluorothiazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₆FNO₂S
Molecular Weight: 175.181 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18416559
CAS-Nummer: 153027-86-2