5-Bromo-3-(trifluoroacetyl)indole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC510142-5G PC510142-1G
APOSPC510142-5GEA 397 EUR
APOSPC510142-5G APOSPC510142-1G
5-Bromo-3-(trifluoroacetyl)indole
5-Bromo-3-(trifluoroacetyl)indole
Formel: C₁₀H₅BrF₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03721051
CAS-Nummer: 32387-18-1