2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC510165-1G PC510165-250MG PC510165-5G
APOSPC510165-1GEA 1010 EUR
APOSPC510165-1G APOSPC510165-250MG APOSPC510165-5G
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₄BrF₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18390874
CAS-Nummer: 1261818-72-7