3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC510205-1G PC510205-250MG
APOSPC510205-1GEA 223 EUR
APOSPC510205-1G APOSPC510205-250MG
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine
Formel: C₇H₈FNO
Molecular Weight: 141.143 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19440436
CAS-Nummer: 917835-69-9